Learn More
N-metil-Nt-butoxicarbonil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-t-butoxycarbonyl-L-tyrosine |
| CAS | 82038-34-4 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16(4)12(13(18)19)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CN([C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 295.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.142 |