Learn More
N-Metil-N-(quinolin-6-ilmetil)amina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10366844 250 mg 250 miligramos
10778045 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04546CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 179873-36-0
Fórmula molecular C11H12N2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Número MDL MFCD06738897
Clave InChI IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
PubChem CID 6483903
Nombre IUPAC N-metil-1-quinolin-6-ilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 95%