Learn More
N-metil-N'-(piridin-2-il)etanodiamida, Mikromol™
Descripción
N-metil-N'-(piridin-2-il)etanodiamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide |
| CAS | 52781-01-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, Ethanediamide, N-methyl-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)-ethanediamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-9-7(12)8(13)11-6-4-2-3-5-10-6/h2-5H,1H3,(H,9,12)(H,10,11,13) |
| SMILES | CNC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-N'-piridin-2-iloxamida |
| Mostrar más |