Learn More
N-metil-N'-(piridin-2-il)etanodiamida, Mikromol™
Código de producto. 17974286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974286 25 mg 25 miligramos
17981826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974286 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metil-N'-(piridin-2-il)etanodiamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
CAS 52781-01-8
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, Ethanediamide, N-methyl-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)-ethanediamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O2/c1-9-7(12)8(13)11-6-4-2-3-5-10-6/h2-5H,1H3,(H,9,12)(H,10,11,13)
SMILES CNC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
Nombre IUPAC N-metil-N'-piridin-2-iloxamida
Peso molecular (g/mol) 179.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.179 g/mol