Learn More
N-Metil-N-propargilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193220 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10183220 1 g Frasco de vidrio 1 g
10128083 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 555-57-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-57-7
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00008576
Clave InChI DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pargyline, pargylamine, n-methyl-n-propargylbenzylamine, paragyline, eudatin, supirdyl, eutonyl, pargylin, n-methyl-n-2-propynylbenzylamine, benzyl-methyl-2-propinylamin
PubChem CID 4688
ChEBI CHEBI:7930
Nombre IUPAC N-bencil-N-metilprop-2-in-1-amina
SMILES CN(CC#C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-propargylbenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 86°C to 88°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)CH2C∽CH
Índice de refracción 1.5213
Cantidad 5 g
Beilstein 12, II, 548
Índice Merck 15, 7142
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscibel in ethanol,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-N-propargylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.