Learn More
N-Metil-n-octilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329435 5 g 5 g
11339435 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18639.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2439-54-5
Fórmula molecular C9H21N
Peso molecular (g/mol) 143.274
Número MDL MFCD00048927
Clave InChI SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
Nombre IUPAC N-metiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-n-octylamine
Densidad 0.79
Punto de ebullición 68°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7NHCH3
Índice de refracción 1.427
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.27
Porcentaje de pureza 98%