Learn More
Éster metílico del ácido N-metil-N-(o-aminofenil)antranílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(o-aminophenyl)anthranilic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1346601-40-8 |
| Fórmula molecular | C15H16N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(o-aminophenyl)amino Benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-17(14-10-6-4-8-12(14)16)13-9-5-3-7-11(13)15(18)19-2/h3-10H,16H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1N(C)c2ccccc2N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-N-metilanilino)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1212 |