Learn More
N-Metil-N-nitrosouretano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-nitrosourethane |
| CAS | 615-53-2 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methylnitrosocarbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-Methylnitrosocarbamate, Methylnitrosourethane, Nitrosomethylurethane, NMU, NSC 2860 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-3-9-4(7)6(2)5-8/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N(C)N=O |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-nitrosocarbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.1179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0535 |