Learn More
N-Metil-N'-nitrosopiperazina, TRC
Código de producto. 18072150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072150 250 mg 250 miligramos
18003350 50 mg 50 miligramos
18053650 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18072150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16339-07-4
Fórmula molecular C5 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo Piperazine, 1-methyl-4-nitroso-, 1-Methyl-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-methylpiperazine, N-Nitroso-N'-methylpiperazine, NSC 523886
Nombre IUPAC 1-metil-4-nitrosopiperazina
SMILES CN1CCN(CC1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N'-nitrosopiperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0902
Porcentaje de pureza >95%