Learn More
N-metil-N'-nitrosopiperazina-d4 (1 mg/ml en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N'-nitrosopiperazine-d4 |
| CAS | 756524-88-6 |
| Fórmula molecular | C5 2H4 H7 N3 O |
| Cantidad | 1x1 mL |
| Sinónimo | 1-Methyl-4-nitrosopiperazine-d4, 1-Nitroso-4-methylpiperazine-d4, N-Nitroso-N'-methylpiperazine-d4, NSC 523886-d4, 4-Methyl-1-nitroso-piperazine-2,2,6,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1N=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,6,6-tetradeuterio-4-metil-1-nitrosopiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.115 |
| Mostrar más |