Learn More
N-Metil-N-nitroso-etenamina, TRC
Código de producto. 30138349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138349 500 mg 500 miligramos
30136656 250 mg 250 miligramos
30041095 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM340995500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-40-0
Fórmula molecular C3H6N2O
Peso molecular (g/mol) 86.09
Sinónimo N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI) Vinylamine;Methylvinylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosovinylamine;N-Nitroso-N-methylvinylamine;N-Nitrosomethylvinylamine;NSC 137906;Nitrosomethylvinylamine
Nombre IUPAC Amida N-etetil-N-metilnitrosa
SMILES CN(C=C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-nitroso-ethenamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.048
Porcentaje de pureza >95%