Learn More
N-Metil-N-nitroso-2-propanamina, TRC
Código de producto. 30011625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011625 250 mg 250 miligramos
30005325 2.5 g 2.50 g
30003450 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM350800250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30533-08-5
Fórmula molecular C4 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Sinónimo 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
Nombre IUPAC N-metil-N-propan-2-ilóxido amida
SMILES CC(C)N(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0793
Porcentaje de pureza >95%