Learn More
N-Metil-N-nitroso-1-octadecilamina, TRC
Código de producto. 30138189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138189 250 mg 250 miligramos
30010512 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325200250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69112-94-3
Fórmula molecular C19 H40 N2 O
Peso molecular (g/mol) 312.53
Sinónimo N-Methyl-N-nitrosooctadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-octadecanamine
Nombre IUPAC Amida N-metil-N-octadecinilnitrosa
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H40N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(2)20-22/h3-19H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.3141
Porcentaje de pureza >95%