Learn More
N-metil-N-nitroso-1-naftalenometanamina, Mikromol
Código de producto. 30463600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463600 25 mg
1 options
Código de producto. 30463600 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-metil-N-nitroso-1-naftalenometanamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine
CAS 296760-88-8
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H12 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nitroso Terbinafine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O/c1-14(13-15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(Cc1cccc2ccccc12)N=O
Nombre IUPAC N-metil-N-(1-naftilmetil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 200.23648
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.095 g/mol