Learn More
N-Metil-N-nitroso-1-hexadecialamina, TRC
Código de producto. 30136910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136910 100 mg 100 miligramos
30004499 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325190100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98648-34-1
Fórmula molecular C17 H36 N2 O
Peso molecular (g/mol) 284.48
Sinónimo N-Methyl-N-nitrosohexadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecanamine
Nombre IUPAC Amida N-hexadecil-N-metilnitrosa
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H36N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(2)18-20/h3-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.2828