Learn More
N-Metil-N,N-bis(2-piridiletil)amina Trihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17955095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17955095 250 mg 250 miligramos
17904225 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17955095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295255250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2095467-43-7
Fórmula molecular C15 H19 N3 . 3 Cl H
Peso molecular (g/mol) 350.71
Sinónimo 2-Pyridineethanamine, N-methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-, hydrochloride (1:3), N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine trihydrochloride, Methylbis(2-pyridylethyl)amine trihydrochloride, N-Methylbis[2-(2-pyridylethyl)]amine trihydrochloride, N-Methyl-N,N-bis[2-(2-pyridylethyl)]amine trihydrochloride, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine trihydrochloride
Nombre IUPAC N-metil-2-piridina-2-il-N-(2-piridina-2-iletil)etanolamina; Trihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3.3ClH/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;;;/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0879
Porcentaje de pureza >95%