Learn More
N-Metil-N,N-bis(2-piridiletil)amina, TRC
Código de producto. 30008397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008397 100 mg 100 miligramos
30008650 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294215100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5452-87-9
Fórmula molecular C15 H19 N3
Peso molecular (g/mol) 241.33
Sinónimo 2-Pyridineethanamine, N-methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-, N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine, Methylbis(2-pyridylethyl)amine, N-Methylbis[2-(2-pyridylethyl)]amine, N-Methyl-N,N-bis[2-(2-pyridylethyl)]amine, NSC 19005, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine
Nombre IUPAC N-metil-2-piridina-2-il-N-(2-piridina-2-iletil)etanolamina
SMILES CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1579
Porcentaje de pureza >95%