Learn More
N-metil-N,N-bis(2-piridiletil)amina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine-d3 |
| CAS | 244094-71-1 |
| Fórmula molecular | C15H16D3N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(Methyl-d3)-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine, (Methyl-d3)bis(2-pyridylethyl)amine, N-(Methyl-d3)bis[2-(2-pyridylethyl)]amine, NSC 19005-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-piridin-2-il-N-(2-piridin-2-iletil)-N-(trideuteriometil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1767 |