Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-metil-N-(metilsulfonil)-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(methylsulfonyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 894351-83-8 |
| Fórmula molecular | C7H15NO4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylmethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO4S/c1-7(2,3)12-6(9)8(4)13(5,10)11/h1-5H3 |
| SMILES | CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-metilsulfonilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0722 |