Learn More
N-Metil-N-formilhidrazina, TRC
Código de producto. 18013130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18013130 100 mg 100 miligramos
17989739 250 mg 250 miligramos
18012830 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18013130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM304075100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 758-17-8
Fórmula molecular C2 H6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 74.082
Sinónimo 1-Formyl-1-methylhydrazine, 1-Methyl-1-formylhydrazide, 2-Methyl-2-formylhydrazine, N-Formyl-N-methylhydrazine, Formic Acid 1-Methylhydrazide, 1-Methylhydrazinecarboxaldehyde
Nombre IUPAC N-amino-N-metil-formamida
SMILES CN(N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-formylhydrazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(3)2-5/h2H,3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.048