Learn More
N-Metil-N-[(6-pirrolidin-1-ilpiridin-2-il)metil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methyl]amine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |