Learn More
N-Metil-N-[(6-pirrolidin-1-ilpiridin-2-il)metil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10585744 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10652675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38046CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-14-6
Fórmula molecular C11H17N3
Peso molecular (g/mol) 191.278
Número MDL MFCD09025832
Clave InChI GGQYFTXRIMPZQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-6-1-pyrrolidinyl, n-methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-pyrrolidinyl 2-pyridyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine, n-methyl-6-1-pyrrolidinyl, n-methyl-1-6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinyl methanamine, n-methyl-1-6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 24229485
Nombre IUPAC N-metil-1-(6-pirrolidin-1-ilpiridin-2-il)metanamina
SMILES CNCC1=NC(=CC=C1)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 97%