Learn More
N-metil-N-{[5-(piridin-3-iloxi)-2-furil] metil}amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10610335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10610335 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10610335 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42746CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl]methyl}amine
CAS 859850-77-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12N2O2
Número MDL MFCD07772853
Cantidad 250 mg
Sinónimo n-methyl-n-5-pyridin-3-yloxy-2-furyl methyl amine, methyl 5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methanamine, methyl 5-3-pyridyloxy 2-furyl methyl amine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyloxy, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl oxy furan-2-yl methanamine
Clave InChI MUKCVLFJCGZPKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(O1)OC2=CN=CC=C2
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-piridin-3-iloxifuran-2-il)metanamina
Peso molecular (g/mol) 204.229
PubChem CID 7164635
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 97%