Learn More
N-Metil-N-[(5-metiltien-2-il)metil]amina monoclorhidrato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10692325 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10327554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692325 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC65096CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 912569-78-9
Fórmula molecular C7H12ClNS
Peso molecular (g/mol) 177.69
Número MDL MFCD07106798
Clave InChI OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 17290686
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-metiltiofen-2-il)metanamina;clorhidrato
SMILES CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.7
Porcentaje de pureza 97%