Learn More
N-Metil-N-[(5-metil-2-fenil-3-furil)metil]amina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11330677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330677 250 mg 250 miligramos
10537484 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330677 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49746CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 869901-18-8
Fórmula molecular C13H15NO
Peso molecular (g/mol) 201.27
Número MDL MFCD08690282
Clave InChI UOPUGXOLGTYISK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methyl amine, 3-furanmethanamine,n,5-dimethyl-2-phenyl, methyl 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methyl amine, methyl 5-methyl-2-phenyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 18525837
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-metil-2-fenilfuran-3-il)metanamina
SMILES CNCC1=C(OC(C)=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 90%