Learn More
N-Metil-N-(4-piridilmetil)amina, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747834 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10565483 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10597104 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10747834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00914DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 6971-44-4
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Clave InChI DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
PubChem CID 81436
Nombre IUPAC N-metil-1-piridin-4-ilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%