Learn More
N-Metil-N-(4-piridin-4-ilbencil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10758823 250 mg 250 miligramos
10526153 1 g 1 g
10586324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10758823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35446CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 852180-64-4
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.269
Clave InChI MDKJAMMSIZLRBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-4-pyridin-4-ylbenzyl amine, n-methyl-4-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 4-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-4-ylphenyl methanamine, methyl 4-4-pyridyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-4-pyridinyl
PubChem CID 7060572
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-piridin-4-ilfenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 90%