Learn More
Clorhidrato de N-metil-N-(4-nitrobencil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10330833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330833 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10015302 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10330833 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00894DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19499-60-6
Fórmula molecular C8H11ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 202.638
Número MDL MFCD06407995
Clave InChI LADGAFKIYVCZGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, n-methyl-n-4-nitrobenzyl amine hydrochloride, n-methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride, methyl 4-nitrophenyl methyl amine hydrochloride, methyl 4-nitrophenyl methyl amine, chloride, n-methyl-n-4-nitrobenzyl amine hcl, n-methyl-1-4-nitrophenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794639
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-nitrofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.64
Porcentaje de pureza 90%