Learn More
Clorhidrato de N-metil-N-[(4-metil-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-il)metil]amina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10598433
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10598433 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10598433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40996DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(4-methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methyl]amine hydrochloride
CAS 335033-68-6
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H13ClN2S
Número MDL MFCD07772840
Cantidad 1 g
Sinónimo n-methyl-n-4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amine hydrochloride, methyl 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amine hydrochloride, methyl 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methyl amine, chloride, n-methyl-n-4-methyl-4h-theno 3,2-b pyrrol-5-yl methyl amne hydrochlorde, n-methyl-1-4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI JUWOUDJRMHOUBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CNCC1=CC2=C(C=CS2)N1C
Nombre IUPAC clorhidrato de metil({4-metil-4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-il}metil)amina
Peso molecular (g/mol) 216.73
PubChem CID 18525750
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.73
Porcentaje de pureza 95%