Learn More
N-Metil-N-[4-(2-morfolin-4-iletoxi)bencil]amina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10739403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10739403 250 mg 250 miligramos
10767834 1 g 1 g
10347164 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10739403 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42146CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852180-77-9
Fórmula molecular C14H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.342
Número MDL MFCD07368554
Clave InChI CFDWJPMGCABITD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzyl amine, methyl 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-4-morpholinyl ethoxy, n-methyl-1-4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzylamine, n-methyl-1-4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, methyl 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methyl amine
PubChem CID 7060587
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Porcentaje de pureza 95%