Learn More
N-Metil-N-((3R,4R)-4-metilpiperidina-3-il)-7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-amina, TRC
Código de producto. 30138065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138065 100 mg 100 miligramos
30137644 50 mg 50 miligramos
17924225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM296155100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477600-74-1
Fórmula molecular C13H19N5
Peso molecular (g/mol) 245.32
Sinónimo (3R,4R)-Methyl{(4-methylpiperidin-3-yl)(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)}amine, N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC N-metil-N-[(3R,4R)-4-metilpiperidina-3-il]-7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-amina
SMILES C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.164