Learn More
N-Metil-N-((3R,4R)-4-metilpiperidina-3-il)-6,7-dihidro-5H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1812890-23-5 |
| Fórmula molecular | C13H21N5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dihydro-N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h8-9,11,14H,3-7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCNC[C@@H]1N(C)c2ncnc3NCCc23 |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-[(3R,4R)-4-metilpiperidina-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirroli[2,3-d]pirimidina-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 247.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1797 |