Learn More
Clorhidrato de N-metil-N-[(3R,4R)-4-metil-3-piperidinil]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride |
| CAS | 1260590-51-9 |
| Fórmula molecular | C13H19N5 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Tofacitinib N-Descyanoacetyl Hydrochloride Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N5.ClH/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13;/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);1H/t9-,11+;/m1./s1 |
| SMILES | C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-metil-N-((3R,4R)-4-metilpiperidin-3-il)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 281.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.14 |