Learn More
N-Metil-N-(3R,4R)-1-cianoacetil-4-metilpiperidin-3-il-2-cloro-7-desazapurina-6-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(3R,4R)-1-cyanoacetyl-4-methylpiperidin-3-yl-2-chloro-7-deazapurine-6-amine |
| CAS | 1616761-00-2 |
| Fórmula molecular | C16 H19 Cl N6 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Tofacitinib Impurity V |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19ClN6O/c1-10-5-8-23(13(24)3-6-18)9-12(10)22(2)15-11-4-7-19-14(11)20-16(17)21-15/h4,7,10,12H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,19,20,21)/t10-,12+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2nc(Cl)nc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 3-[(3R,4R)-3-[(2-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-metilamino]-4-metilpiperidin-1-il]-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 346.815 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.131 |