Learn More
N-Metil-N-[3-(trifluorometil)bencil]amina, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10412674 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10025302 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10175502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10412674 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00895DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 90390-07-1
Fórmula molecular C9H10F3N
Peso molecular (g/mol) 189.181
Clave InChI JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 97%