Learn More
N-metil-N-(3-tien-2-ilbencil)amina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10594994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10594994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10185152 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10594994 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44546DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 859833-20-8
Fórmula molecular C12H13NS
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD08435869
Clave InChI BIULJOFRQMLCQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-3-thien-2-ylbenzyl amine, methyl 3-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, methanamine,n-3-2-thienyl phenyl methylene, n-methyl-1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-then-2-ylbenzyl amne, methyl 3-2-thienyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-thien-2-ylphenyl methylamine
PubChem CID 18525772
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-tiofen-2-ilfenil)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31
Porcentaje de pureza 97%