Learn More
N-Metil-N-(3-piridin-4-ilbencil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10729415 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10096332 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10107562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10729415 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35646DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852180-67-7
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.269
Clave InChI PXCMPGTVPUZXRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-ylbenzyl amine, methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-pyridin-4-ylphenyl methanamine, n-methyl-3-pyridin-4-yl benzylamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 3-4-pyridyl phenyl methyl amine, 4-3-methylamino methyl phenyl pyridine
PubChem CID 7060574
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-piridin-4-ilfenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(3-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 95%