Learn More
N-metil-N-(3-piridin-3-ilbencil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.27 |
| Porcentaje de pureza | 97% |