Learn More
N-metil-N-(3-piridin-3-ilbencil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10411313 250 mg 250 miligramos
10075772 1 g 1 g
10786735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10411313 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39846CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852180-72-4
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.269
Número MDL MFCD07368550
Clave InChI LZJRRTLTBULOHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-3-pyridin-3-ylbenzyl amine, methyl 3-pyridin-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-pyridin-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-3-3-pyridinyl, n-methyl-1-3-pyridin-3-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-3-ylphenyl methanamine, n-methyl-3-pyridin-3-yl benzylamine, methyl 3-3-pyridyl phenyl methyl amine, 3-3-methylamino methyl phenyl pyridine
PubChem CID 7060576
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-piridin-3-ilfenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(3-pyridin-3-ylbenzyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 97%