Learn More
N-Metil-N-[3-(piridin-2-iloxi)bencil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11340677 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10717675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340677 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50246CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 871825-60-4
Fórmula molecular C13H14N2O
Peso molecular (g/mol) 214.27
Número MDL MFCD09025856
Clave InChI OEPWSCXLHMBFPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-3-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 3-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 3-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-3-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
PubChem CID 18525840
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-piridin-2-iloxifenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 97%