Learn More
n-metil-n-(3-piperidin-1-ilbencil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411873 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10412063 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10411873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34046CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859850-65-0
Fórmula molecular C13H20N2
Peso molecular (g/mol) 204.317
Número MDL MFCD07772817
Clave InChI WHELHMLNRPDTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-3-piperidin-1-ylbenzyl amine, methyl 3-piperidin-1-yl phenyl methyl amine, methyl 3-piperidylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1-piperidinyl, n-methyl-1-3-piperidin-1-ylphenyl methanamine, n-methyl-1-3-piperidin-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 7162073
Nombre IUPAC N-metil-1-(3-piperidin-1-ilfenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)N2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.32
Porcentaje de pureza 95%