Learn More
N-Metil-N-(3-nitrobencil)amina, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10483353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10483353 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10289082 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10123674 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10483353 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00890DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19499-61-7
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Clave InChI NTPAPKLGADEFAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-3-nitrophenyl methanamine, n-methyl-n-3-nitrobenzyl amine, methyl 3-nitrophenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-nitro, 3-nitro-n-methylbenzylamine, n-methyl-3-nitrobenzylamine, n-3-nitrophenylmethyl methylamine, n-methyl-1-3-nitrophenyl methylamine
PubChem CID 409439
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 95%