Learn More
N-metil-N-(3-cianopropil)bencilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(3-cyanopropyl)benzylamine |
| CAS | 89690-05-1 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2/c1-14(10-6-5-9-13)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8H,5-6,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCC#N)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[bencil(metil)amino]butanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1313 |