Learn More
N-Metil-N-(3-cloropropil)homoveratrilamina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30478808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478808 100 mg 100 miligramos
30465367 250 mg 250 miligramos
30476867 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295155100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36770-75-9
Fórmula molecular C14H22ClNO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 308.2
Sinónimo N-(3-Chloropropyl)-3,4-dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine Hydrochloride, SR 45813 Hydrochloride, Verapamil EP Impurity D (HCl)
Nombre IUPAC 3-cloro-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N-metilpropan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCCl)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(3-chloropropyl)homoveratrylamine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22ClNO2.ClH/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3;/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1106