Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido N-metil-N-[3- (8Beta)-6-(2-propen-1-il)ergolin-8-il]carbonil]amino]propil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(3-((((8beta)-6-(2-propen-1-yl)ergolin-8-yl)carbonyl)amino)propyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1390658-68-0 |
| Fórmula molecular | C27H38N4O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 466.62 |