Learn More
N-Metil-N-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10739413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10739413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10451493 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10739413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39146DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852180-71-3
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.245
Número MDL MFCD07772829
Clave InChI QSOPQWOPMDNJLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl amine, n-methyl-1-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, methyl 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 7162059
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metanamina
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[3-(5-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%