Learn More
N-Metil-N-[3-(3-metil[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-6-il)fenil]acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10531123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531123 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10531123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02011EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
CAS 108825-65-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H15N5O
Número MDL MFCD01567008
Cantidad 10 g
Sinónimo n-methyl-n-3-3-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, acetamide,n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, maybridge3_006077, unii-ws1r0n3h0n, acmc-1c5o3, ws1r0n3h0n, acetamide, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl
Clave InChI WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C2N1N=C(C=C2)C3=CC(=CC=C3)N(C)C(=O)C
Nombre IUPAC N-metil-N-[3-(3-metil-[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-6-il)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 281.319
PubChem CID 2737312
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.32
Porcentaje de pureza 97%