Learn More
N-Metil-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bencil]amina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10750824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
10750824 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10750824 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38446CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-methyl-n-[3-(1h-1, 2, 4-triazol-1-yl)benzyl]amine
CAS 879896-43-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula molecular C10H12N4
Número MDL MFCD08435864
Cantidad 250 mg
Sinónimo n-methyl-n-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzyl amine, methyl 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, methyl 3-1,2,4-triazolyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-1h-1,2,4-trazol-1-yl benzyl amne, methyl 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, 1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanamine
Clave InChI LLGQTEDUTKNYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)N2C=NC=N2
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanamina
Peso molecular (g/mol) 188.234
PubChem CID 18525742
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23