Learn More
N-metil-N-(2-tien-2-ilbencil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10167552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10167552 250 mg 250 miligramos
10239612 1 g 1 g
10767875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10167552 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35546CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852180-66-6
Fórmula molecular C12H13NS
Peso molecular (g/mol) 203.303
Número MDL MFCD07368538
Clave InChI MRKJJEJYTBOUTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-2-thien-2-ylbenzyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-ylphenyl methanamine, n-methyl-2-thien-2-ylbenzylamine, methyl 2-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine, d0a2yg, n-methyl-n-2-thiophen-2-ylbenzyl amine, methyl 2-2-thienyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-2-thienyl, benzenemethanamine, n-methyl-2-2-thienyl
PubChem CID 7060565
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-tiofen-2-ilfenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-(2-thien-2-ylbenzyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31
Porcentaje de pureza 95%