Learn More
N-metil-N-(2-fenoxibencil)amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10205914 250 mg 250 miligramos
10772295 1 g 1 g
10596975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 361394-74-3
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Clave InChI IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine, n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine, methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine, n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 23512750
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-fenoxifenil)metanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 95%